Chlorid hlinitý, anhydrous ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Aluminum chloride
44470.06
44470.14
44470.22
44470.06EA
111.51
EUR
44470.06
44470.14
44470.22
Chlorid hlinitý, anhydrous ≥99.999% (metals basis)
Chlorid hlinitý
Purity: 99.999%
CAS No.: 7446-70-0
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Physical Form: -10 Mesh
Density: 2.44
pH: 2,4
Melting Point: 190° subl
Merck Reference: 14,337
UN No.: 1726
MDL No.: MFCD00003422
Vzorec:
AlCl₃ Teplota varu: 180 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 190 °C (subl.) Hustota: 2,44 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003422 Číslo CAS: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 OSN: 1726 ADR: 8,II Merck Index: 14,337 |