Tlačiť
Indium(III) bromide, anhydrous 99,99 Metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Indium tribromide
40126.09 40126.18
40126.09EA 265.57 EUR
40126.09 40126.18
Indium(III) bromide, anhydrous 99,99 Metals basis
Indium(III) bromide
Purity: 99.99% CAS No.: 13465-09-3 Molecular Formula: Br3In Formula Weight: 354.55 Physical Form: Crystalline powder Density: 4.74 Appearance: White to yellow Odour: Odourless Melting Point: ca 436° MDL No.: MFCD00011057
Vzorec: Br₃In
Mw: 354.53
Teplota varu: 656
Teplota tavenia: ∼ 436 °C
Hustota: 4.74
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011057
Číslo CAS: 13465-09-3
EINECS: 236-692-8
OSN: 3260
ADR: 8 III