Tlačiť
Gallium tribromide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Gallium (III) bromide
Ampuled under argon
35697.03 35697.06 35697.14
35697.03EA 183.06 EUR
35697.03 35697.06 35697.14
Gallium tribromide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Gallium tribromide
Purity: 99.998% CAS No.: 13450-88-9 Molecular Formula: GaBr3 Formula Weight: 309.45 Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon Density: 3.69 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 122° Boiling Point: 279° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016100
Vzorec: Br₃Ga
Mw: 309.44
Teplota varu: 279 °C
Teplota tavenia: 122 °C
Hustota: 3.69
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016100
Číslo CAS: 13450-88-9
EINECS: 236-609-5
OSN: 3260
ADR: 8 II