Tlačiť
Boron tribromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
230367-25G 230367-5G
SIAL230367-25GEA 118.57 EUR
SIAL230367-25G SIAL230367-5G
Boron tribromide, Sigma-Aldrich®
Boron tribromide
Vzorec: BBr₃
Mw: 250.52
Teplota varu: 91.2
Teplota tavenia: –46 °C
Hustota: 2.645 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011312
Číslo CAS: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
OSN: 2692
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01337