Tlačiť
Boron tribromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
202207-100G 202207-25G
SIAL202207-100GEA 284.4 EUR
SIAL202207-100G SIAL202207-25G
Boron tribromide, Sigma-Aldrich®
Boron tribromide
Vzorec: BBr₃
Teplota varu: 91,2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –46 °C
Hustota: 2,645 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011312
Číslo CAS: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
OSN: 2692
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01337