Tlačiť
Boron tribromide 99.9%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
295200250 295201000 295205000
ACRO295200250EA 115.76 EUR
ACRO295200250 ACRO295201000 ACRO295205000
Boron tribromide 99.9%
Boron tribromide
Vzorec: BBr₃
Mw: 250.52
Teplota varu: 91.2 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –46 °C
Hustota: 2.65 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011312
Číslo CAS: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
OSN: 2692
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01337
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear amber Liquid
Assay ≥99.85 % (By difference)
Titration ≥99.2 %
Sulfur (S) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Impurity ≤0.13 % Free bromine (Br2)