Tlačiť
Aluminium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
210072-100G 210072-25G
SIAL210072-100GEA 209.79 EUR
SIAL210072-100G SIAL210072-25G
Aluminium bromide, Sigma-Aldrich®
Aluminium bromide
Vzorec: AlBr₃
Teplota varu: 265 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 97 °C
Hustota: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003421
Číslo CAS: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
OSN: 1725
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00330