Tlačiť
Aluminium bromide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Aluminum bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01068.0100 8.01068.0025
8.01068.0100EA 240.34 EUR
8.01068.0100 8.01068.0025
Aluminium bromide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Aluminium bromide
Vzorec: AlBr₃
Mw: 266.69
Teplota varu: 265
Teplota tavenia: 97
Hustota: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003421
Číslo CAS: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
OSN: 1725
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00330
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 97 °C
Molar Mass 266.69 g/mol
Boiling Point 250 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (81 °C)
Density 3.2 g/cm3 (20 °C)