Tlačiť
Aluminium bromide ≥99.997% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Aluminum bromide
89065.06 89065.14
89065.06EA 98.54 EUR
89065.06 89065.14
Aluminium bromide ≥99.997% (metals basis)
Aluminium bromide
Purity: 99.997% CAS No.: 7727-15-3 Molecular Formula: AlBr3 Formula Weight: 266.71 Physical Form: Crystalline Density: 3.21 Appearance: White to orange Odour: Pungent Melting Point: 97.5° Boiling Point: 265° Merck Reference: 14,332 UN No.: 1725 MDL No.: MFCD00003421
Vzorec: AlBr₃
Mw: 266.69
Teplota varu: 265 °C
Teplota tavenia: 97.5 °C
Hustota: 3.21
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003421
Číslo CAS: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
OSN: 1725
ADR: 8 II
Merck Index: 14,332