Síran strontnatý ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
12870.06
12870.14
12870.06EA
127.16
EUR
12870.06
12870.14
Síran strontnatý ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Síran strontnatý
Purity: 99.9965%
CAS No.: 7759-02-6
Molecular Formula: O4SSr
Formula Weight: 183.68
Physical Form: Powder
Density: 3.960
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1600°
Merck Reference: 14,8848
MDL No.: MFCD00036274
Vzorec:
O₄SSr Teplota tavenia: 1600 °C Hustota: 3,960 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036274 Číslo CAS: 7759-02-6 EINECS: 231-850-2 Merck Index: 14,8848 |