Síran vápenatý, anhydrous 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
40144.30
40144.A1
40144.A7
40144.30EA
68.99
EUR
40144.30
40144.A1
40144.A7
Síran vápenatý, anhydrous 99%
Síran vápenatý
Purity: 99%
CAS No.: 7778-18-9
Molecular Formula: CaO4S
Formula Weight: 136.14
Physical Form: Powder
Density: 2.960
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1450°
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Drying agent, laboratory desiccant, paper filler
Vzorec:
CaO₄S Mw: 136.14 Teplota tavenia: 1450 °C Hustota: 2.960 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010912 Číslo CAS: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 14,1706 |