Tlačiť
Síran vápenatý, anhydrous 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
40144.30 40144.A1 40144.A7
40144.30EA 68.99 EUR
40144.30 40144.A1 40144.A7
Síran vápenatý, anhydrous 99%
Síran vápenatý
Purity: 99% CAS No.: 7778-18-9 Molecular Formula: CaO4S Formula Weight: 136.14 Physical Form: Powder Density: 2.960 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1450° Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Drying agent, laboratory desiccant, paper filler
Vzorec: CaO₄S
Mw: 136.14
Teplota tavenia: 1450 °C
Hustota: 2.960
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010912
Číslo CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 14,1706