Tlačiť
Síran vápenatý, anhydrous 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
217521000 217520025 217520100 217525000
ACRO217521000EA 47.33 EUR
ACRO217521000 ACRO217520025 ACRO217520100 ACRO217525000
Síran vápenatý, anhydrous 99%, pure
Síran vápenatý
Vzorec: CaO₄S
Teplota tavenia: 1450 °C (rozkl.)
Hustota: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149624
Číslo CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white Crystalline powder
Assay ≥98.5 %