Síran barnatý 97
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13989.22
13989.A1
13989.A7
13989.22EA
47.67
EUR
13989.22
13989.A1
13989.A7
Síran barnatý 97
Síran barnatý
Purity: 97%
CAS No.: 7727-43-7
Molecular Formula: BaSO4
Formula Weight: 233.40
Physical Form: 1-4 Micron Powder
Density: 4.5
Melting Point: 1580° dec.
Solubility: Insoluble in water, dilute acids, alcohol. Soluble in hot, concentrated H2SO4
Merck Reference: 14,994
MDL No.: MFCD00003455
Vzorec:
BaSO₄ Mw: 233.39 Teplota varu: 1600 Teplota tavenia: 1580 °C (rozkl.) Hustota: 4.5 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003455 Číslo CAS: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 Merck Index: 13,00997 |