Strontium sulphide ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
89895.09
89895.18
89895.09EA
199.76
EUR
89895.09
89895.18
Strontium sulphide ≥99.9% (metals basis)
Strontium sulphide
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-96-1
Molecular Formula: SrS
Formula Weight: 119.68
Physical Form: Powder
Density: 3.70
Appearance: Grey
Odour: Like rotten eggs
Melting Point:
Vzorec:
SSr Teplota tavenia: >2000 °C Hustota: 3,70 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049560 Číslo CAS: 1314-96-1 EINECS: 215-249-2 OSN: 3134 ADR: 4.3,III Merck Index: 14,8849 |