Tlačiť
Calcium sulphide ≥99.9% (metals basis excluding Sr) (max. 0.05% Sr)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
13121.06 13121.14
13121.06EA 95.07 EUR
13121.06 13121.14
Calcium sulphide ≥99.9% (metals basis excluding Sr) (max. 0.05% Sr)
Calcium sulphide
Purity: 99.9% CAS No.: 20548-54-3 Molecular Formula: CaS Formula Weight: 72.14 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 2.5 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,1707 UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00015990
Vzorec: CaS
Teplota tavenia: Dec.
Hustota: 2,5
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015990
Číslo CAS: 20548-54-3
EINECS: 243-873-5
OSN: 3134
ADR: 4.3,III
Merck Index: 14,1707