Calcium sulphide ≥99.9% (metals basis excluding Sr) (max. 0.05% Sr)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
13121.06
13121.14
13121.06EA
95.07
EUR
13121.06
13121.14
Calcium sulphide ≥99.9% (metals basis excluding Sr) (max. 0.05% Sr)
Calcium sulphide
Purity: 99.9%
CAS No.: 20548-54-3
Molecular Formula: CaS
Formula Weight: 72.14
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.5
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,1707
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00015990
Vzorec:
CaS Teplota tavenia: Dec. Hustota: 2,5 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015990 Číslo CAS: 20548-54-3 EINECS: 243-873-5 OSN: 3134 ADR: 4.3,III Merck Index: 14,1707 |