Barium sulphide ≥99.7% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99.7%
CAS No.: 21109-95-5
Molecular Formula: BaS
Formula Weight: 169.40
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 4.25
Appearance: Pale gray to yellow
Odour: Like rotten eggs
Melting Point: 1200°
Merck Reference: 14,995
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00014192
Vzorec:
BaS Teplota tavenia: 1200 °C Hustota: 4,25 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014192 Číslo CAS: 21109-95-5 EINECS: 244-214-4 OSN: 3134 ADR: 4.3,III Merck Index: 14,995 |