Tlačiť
Barium sulphide ≥99.7% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
12848.09 12848.18
12848.09EA 130.77 EUR
12848.09 12848.18
Barium sulphide ≥99.7% (metals basis)
Barium sulphide
Purity: 99.7% CAS No.: 21109-95-5 Molecular Formula: BaS Formula Weight: 169.40 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 4.25 Appearance: Pale gray to yellow Odour: Like rotten eggs Melting Point: 1200° Merck Reference: 14,995 UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00014192
Vzorec: BaS
Teplota tavenia: 1200 °C
Hustota: 4,25
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014192
Číslo CAS: 21109-95-5
EINECS: 244-214-4
OSN: 3134
ADR: 4.3,III
Merck Index: 14,995