Tlačiť
Hydrogenfosforečnan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Calcium phosphate dibasic, Calcium hydrogen phosphate, Calcium perphosphate, ammonified, Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate, Calcium phosphate, dibasic
M-Clarity™ quality level = MQ400
C8606-2.5KG C8606-500G
SIALC8606-2.5KGEA 1253.11 EUR
SIALC8606-2.5KG SIALC8606-500G
Hydrogenfosforečnan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Hydrogenfosforečnan vápenatý
Vzorec: CaHPO₄
Teplota tavenia: 370 °C
Hustota: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010909
Číslo CAS: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01697