Tlačiť
Hydrogenfosforečnan vápenatý, anhydrous 97%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Calcium phosphate dibasic, Calcium hydrogen phosphate, Calcium perphosphate, ammonified, Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate, Calcium phosphate, dibasic
215710010 215710250 215710050
ACRO215710010EA 160.85 EUR
ACRO215710010 ACRO215710250 ACRO215710050
Hydrogenfosforečnan vápenatý, anhydrous 97%, pure
Hydrogenfosforečnan vápenatý
Vzorec: CaHPO₄
Teplota tavenia: 370 °C
Hustota: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010909
Číslo CAS: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01697
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %