Tlačiť
Hydroxid hořečnatý 95-100.5% Ph. Eur.
Dodávateľ: VWR Chemicals
25059.295EA 105.09 EUR
25059.295 25059.466
Hydroxid hořečnatý 95-100.5% Ph. Eur.
Hydroxid hořečnatý
Vzorec: Mg(OH)₂
Hustota: 2,3261…2.3631 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011104
Číslo CAS: 1309-42-8
EINECS: 215-170-3
Merck Index: 13,05693
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 95.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Appearance of solution Passes test
Soluble substances ≤ 2.0 %
Substances insoluble in CH3COOH ≤ 0.1 %
Cl (Chloride) ≤ 0.1 %
SO4 (Sulphate) ≤ 1.0 %
Ca (Calcium) ≤ 1.5 %
Fe (Iron) ≤ 0.07 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 30 ppm
Loss on ignition (900°C) 29.0 - 32.5 %
Residual solvents Passes test
As (Arsenic) ≤ 4 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 1 ppm
Co (Cobalt) ≤ 1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 2 ppm
Ni (Nickel) ≤ 50 ppm
Pb (Lead) ≤ 2 ppm
V (Vanadium) ≤ 1 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test