Tlačiť
Hydroxid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Slaked lime, Calcium dihydroxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
450146-25G 450146-5G
SIAL450146-25GEA 410.57 EUR
SIAL450146-25G SIAL450146-5G
Hydroxid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Hydroxid vápenatý
Vzorec: Ca(OH)₂
Mw: 74.09
Teplota tavenia: 550
Hustota: 2.24 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010901
Číslo CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
OSN: 3262
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01675