Tlačiť
Hydroxid vápenatý ≥96%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Slaked lime, Calcium dihydroxide
22355.298EA 50.47 EUR
22355.298 22355.367
Hydroxid vápenatý ≥96%, GPR RECTAPUR®
Hydroxid vápenatý
Vzorec: Ca(OH)₂
Mw: 74.09
Teplota tavenia: 550
Hustota: 2.24
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010901
Číslo CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
OSN: 3262
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01675
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (at filling) Min. 96 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Insolubility in hydrochloric acid Max. 0.1 %
Not precipitated by (COONH4)2 (as SO4) Max. 2.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
CO3 (as CaCO3) Max. 3 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.2 %
Fe (Iron) Max. 0.05 %