Tlačiť
Hydroxid vápenatý, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02047.0500 1.02047.1000
1.02047.0500EA 50.54 EUR
1.02047.0500 1.02047.1000
Hydroxid vápenatý, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Hydroxid vápenatý
Vzorec: Ca(OH)₂
Teplota tavenia: 550 °C
Hustota: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010901
Číslo CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
OSN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 550 °C (decomposition)
Molar Mass 74.09 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 2850 °C (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.24 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (H2O, 20 °C) (saturated solution)