Tlačiť
Hydroxid vápenatý 95+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
403850010 403850025
ACRO403850010EA 102.29 EUR
ACRO403850010 ACRO403850025
Hydroxid vápenatý 95+% ACS
Hydroxid vápenatý
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Titration with HCl ≤3.0 % (CaCO3)
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Magnesium (Mg) ≤5000 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Strontium (Sr) ≤500 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤30 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.03 % (in HCl)