Tlačiť
Barium hydroxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
433373-1KG 433373-250G
SIAL433373-1KGEA 153.01 EUR
SIAL433373-1KG SIAL433373-250G
Barium hydroxide, Sigma-Aldrich®
Barium hydroxide
Vzorec: H₂BaO₂
Mw: 171.34
Teplota tavenia: 325
Hustota: 2.18 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003443
Číslo CAS: 17194-00-2
EINECS: 241-234-5
OSN: 3262
ADR: 8 III
Merck Index: 12,01006