Tlačiť
Strontium oxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
415138-10G 415138-50G
SIAL415138-10GEA 100.68 EUR
SIAL415138-10G SIAL415138-50G
Strontium oxide, Sigma-Aldrich®
Strontium oxide
Vzorec: SrO
Mw: 103.62
Teplota varu: 3000
Teplota tavenia: 2430
Hustota: 4.7 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00049558
Číslo CAS: 1314-11-0
EINECS: 215-219-9
OSN: 3262
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09009