Tlačiť
Oxid hořečnatý light ≥97%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Magnesia usta
25054.298EA 70.5 EUR
25054.298 25054.367
Oxid hořečnatý light ≥97%, TECHNICAL
Oxid hořečnatý
Vzorec: MgO
Mw: 40.3
Teplota varu: 3600
Teplota tavenia: 2800 °C
Hustota: 3.58
Číslo MDL: MFCD00011109
Číslo CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on calcinated product) Min. 97 %
Loss on ignition Max. 8 %
Silica Max. 1.5 %