Oxid hořečnatý ≥99% (metals basis), nanopowder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Magnesia usta
44733.14
44733.22
44733.36
44733.14EA
83.72
EUR
44733.14
44733.22
44733.36
Oxid hořečnatý ≥99% (metals basis), nanopowder
Oxid hořečnatý
Purity: 99+%
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
Formula Weight: 40.30
Physical Form: 100nm APS Powder, S.A.
Vzorec:
MgO Mw: 40.3 Teplota varu: 3600 °C Teplota tavenia: 2852 °C Hustota: 3.58 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011109 Číslo CAS: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 14,5677 |