Tlačiť
Oxid hořečnatý ≥96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Magnesia usta
44078.22 44078.36 44078.A1
44078.22EA 123.95 EUR
44078.22 44078.36 44078.A1
Oxid hořečnatý ≥96%
Oxid hořečnatý
Purity: 96% min CAS No.: 1309-48-4 Molecular Formula: MgO Formula Weight: 40.30 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 3.58 Refractive Index: 1.736 Odour: Odourless Melting Point: 2852° Boiling Point: 3600° Merck Reference: 14,5677 MDL No.: MFCD00011109
Vzorec: MgO
Teplota varu: 3600 °C
Teplota tavenia: 2852 °C
Hustota: 3,58
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011109
Číslo CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 14,5677