Oxid hořečnatý ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Magnesia usta
43186.22
43186.14
43186.36
43186.22EA
980.34
EUR
43186.22
43186.14
43186.36
Oxid hořečnatý ≥99.99% (metals basis)
Oxid hořečnatý
Purity: 99.99%
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
Formula Weight: 40.30
Physical Form: Powder
Density: 3.58
Refractive Index: 1.736
Sensitivity: Air Sensitive
Odour: Odourless
Melting Point: 2852°
Boiling Point: 3600°
Merck Reference: 14,5677
MDL No.: MFCD00011109
Vzorec:
MgO Teplota varu: 3600 °C Teplota tavenia: 2852 °C Hustota: 3,58 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011109 Číslo CAS: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 14,5677 |