Tlačiť
Oxid hořečnatý substrate 10x10x1mm, polished one side 100 orientation
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Magnesia usta
38503.KT 38503.KU
38503.KTEA 195.75 EUR
38503.KT 38503.KU
Oxid hořečnatý substrate 10x10x1mm, polished one side 100 orientation
Oxid hořečnatý
Molecular Formula: MgO MDL No.: MFCD00011109
Vzorec: MgO
Teplota varu: 3600 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2800 °C
Hustota: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011109
Číslo CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700