Tlačiť
Oxid hořečnatý 98%, powder Ø 99% <150 µm (-100 mesh), extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Magnesia usta
263830025 263835000 263830100
ACRO263830025EA 305.66 EUR
ACRO263830025 ACRO263835000 ACRO263830100
Oxid hořečnatý 98%, powder Ø 99% <150 µm (-100 mesh), extra pure
Oxid hořečnatý
Vzorec: MgO
Teplota varu: 3600 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 2800 °C
Hustota: 3,58 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011109
Číslo CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤2500 ppm
Calcium oxide (CaO) ≤3000 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤500 ppm
Loss on ignition ≤2 %
Aluminium oxide (Al2O3) ≤400 ppm
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤400 ppm