Tlačiť
Oxid vápenatý ≥92%, powder, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
22645.360EA 355.4 EUR
22645.360 22645.260
Oxid vápenatý ≥92%, powder, TECHNICAL
Oxid vápenatý
Vzorec: CaO
Teplota varu: 2850 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2580 °C
Hustota: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010911
Číslo CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
OSN: 1910
ADR: ,
Merck Index: 13,01691
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 92 %