Tlačiť
Oxid vápenatý 97+%, powder p.a.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
422830010 422830025
ACRO422830010EA 45.33 EUR
ACRO422830010 ACRO422830025
Oxid vápenatý 97+%, powder p.a.
Oxid vápenatý
Vzorec: CaO
Teplota varu: 2850 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 2570 °C
Hustota: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010911
Číslo CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
OSN: 1910
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01691
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white to light yellow Powder
Titration Complexometric ≥97.0 % (CaO) on dry substance
Nitrate (NO3) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤1 % (in acetic acid)
NH4OH precipitate ≤2.0 %
Loss on ignition ≤5 %