Oxid vápenatý 96%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
196910010
196910025
ACRO196910010EA
47.33
EUR
ACRO196910010
ACRO196910025
Oxid vápenatý 96%, extra pure
Oxid vápenatý
Vzorec:
CaO Teplota varu: 2850 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2570 °C Hustota: 3,38 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010911 Číslo CAS: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9 OSN: 1910 ADR: 8,III Merck Index: 13,01691 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light beige Powder |
Titration Complexometric | ≥95 % |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.5 % (in HCl) |
Loss on ignition | ≤3.5 % (800°C) |
Mg and alkali salts (SO4) | ≤2.5 % |