Tlačiť
Oxid barnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
288497-250G 288497-50G
SIAL288497-250GEA 1147.21 EUR
SIAL288497-250G SIAL288497-50G
Oxid barnatý, Sigma-Aldrich®
Oxid barnatý
Vzorec: BaO
Teplota varu: ∼2000 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼1920 °C
Hustota: ∼5,72 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003453
Číslo CAS: 1304-28-5
EINECS: 215-127-9
OSN: 1884
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01015