Oxid barnatý ≥99.5% (metals basis excluding Sr) (max. 0.05% Sr)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44440.14
44440.22
44440.14EA
384.28
EUR
44440.14
44440.22
Oxid barnatý ≥99.5% (metals basis excluding Sr) (max. 0.05% Sr)
Oxid barnatý
Purity: 99.5%
CAS No.: 1304-28-5
Molecular Formula: BaO
Formula Weight: 153.33
Physical Form: Powder
Density: 5.7
Refractive Index: 1.98
Melting Point: 1923°
Merck Reference: 14,986
UN No.: 1884
MDL No.: MFCD00003453
Vzorec:
BaO Teplota varu: ∼2000 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1923 °C Hustota: 5,7 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003453 Číslo CAS: 1304-28-5 EINECS: 215-127-9 OSN: 1884 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,986 |