Tlačiť
Dusičnan barnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
202754-100G 202754-25G
SIAL202754-100GEA 242.28 EUR
SIAL202754-100G SIAL202754-25G
Dusičnan barnatý, Sigma-Aldrich®
Dusičnan barnatý
Vzorec: Ba(NO₃)₂
Teplota tavenia: ∼592 °C
Hustota: ∼3,23 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003442
Číslo CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
OSN: 1446
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,00986