Tlačiť
Barium manganate tech. 90%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Barium manganate(VI)
L13172.06 L13172.14
L13172.06EA 33.69 EUR
L13172.06 L13172.14
Barium manganate tech. 90%, Technical Grade
Barium manganate
Purity: 90% CAS No.: 7787-35-1 Molecular Formula: BaMnO4 Formula Weight: 256.28 Merck Reference: 14,981 UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00011514
Vzorec: BaMnO₄
Mw: 256.27
Hustota: 4.850
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011514
Číslo CAS: 7787-35-1
EINECS: 232-109-6
OSN: 3087
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,981