Tlačiť
Strontium iodide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
466336-10G 466336-2G
SIAL466336-10GEA 406.34 EUR
SIAL466336-10G SIAL466336-2G
Strontium iodide, Sigma-Aldrich®
Strontium iodide
Vzorec: I₂Sr
Teplota tavenia: 515 °C
Hustota: 4,437 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00049557
Číslo CAS: 10476-86-5
EINECS: 233-972-1
OSN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09005