Strontium iodide, anhydrous ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 10476-86-5
Molecular Formula: SrI2
Formula Weight: 341.43
Physical Form: Powder
Density: 4.550
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 515°
Merck Reference: 14,8844
MDL No.: MFCD00049557
Vzorec:
I₂Sr Teplota tavenia: 515 °C Hustota: 4,550 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049557 Číslo CAS: 10476-86-5 EINECS: 233-972-1 OSN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,8844 |