Tlačiť
Barium iodide, anhydrous ≥99.995% (trace metals basis), beads −10 mesh, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
413615-25G 413615-5G
SIAL413615-25GEA 930.61 EUR
SIAL413615-25G SIAL413615-5G
Barium iodide, anhydrous ≥99.995% (trace metals basis), beads −10 mesh, Sigma-Aldrich®
Barium iodide
Vzorec: BaI₂
Teplota tavenia: 714 °C
Hustota: 5,15 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003452
Číslo CAS: 13718-50-8
EINECS: 237-276-9
OSN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01009