Hydrid vápenatý ∼92%, coarse powder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16242.0B
A16242.18
A16242.30
AB109929.0250
A16242.0BEA
827.52
EUR
A16242.0B
A16242.18
A16242.30
ABCRAB109929.0250
Hydrid vápenatý ∼92%, coarse powder
Hydrid vápenatý
Purity: 92%
CAS No.: 7789-78-8
Molecular Formula: CaH2
Formula Weight: 42.10
Odour: Odourless
Melting Point: 600° dec.
UN No.: 1404
MDL No.: MFCD00010897
Vzorec:
H₂Ca Teplota tavenia: 600 °C (rozkl.) Hustota: 1,900 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010897 Číslo CAS: 7789-78-8 EINECS: 232-189-2 OSN: 1404 ADR: 4.3,I Merck Index: 14,1672 |