Tlačiť
Hydrid vápenatý 90-95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
19106.14 19106.22
19106.14EA 95.07 EUR
19106.14 19106.22
Hydrid vápenatý 90-95%
Hydrid vápenatý
Vzorec: H₂Ca
Teplota tavenia: 600 °C (rozkl.)
Hustota: 1,900
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010897
Číslo CAS: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
OSN: 1404
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,1672