Tlačiť
Fluorid strontnatý ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
12201.30 12201.A1 12201.A7
12201.30EA 105.5 EUR
12201.30 12201.A1 12201.A7
Fluorid strontnatý ≥99%
Fluorid strontnatý
Purity: 99% min CAS No.: 7783-48-4 Molecular Formula: SrF2 Formula Weight: 125.62 Physical Form: Powder Density: 4.240 Refractive Index: 1.442 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1473° Solubility: Slightly soluble in water (11.7mg at 18°C/100ml), dilute acids. Decomposes in strong acids Merck Reference: 14,8842 MDL No.: MFCD00011251
Vzorec: F₂Sr
Teplota varu: 2460 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1473 °C
Hustota: 4,240
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011251
Číslo CAS: 7783-48-4
EINECS: 232-000-3
OSN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8842