Fluorid strontnatý ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10878.06
10878.14
10878.22
10878.06EA
90.65
EUR
10878.06
10878.14
10878.22
Fluorid strontnatý ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Fluorid strontnatý
Purity: 99.99%
CAS No.: 7783-48-4
Molecular Formula: SrF2
Formula Weight: 125.62
Physical Form: Powder
Density: 4.240
Refractive Index: 1.442
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1473°
Merck Reference: 14,8842
MDL No.: MFCD00011251
Vzorec:
F₂Sr Mw: 125.62 Teplota varu: 2460 Teplota tavenia: 1473 °C Hustota: 4.240 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011251 Číslo CAS: 7783-48-4 EINECS: 232-000-3 OSN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,8842 |