Tlačiť
Fluorid hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
378836-25G 378836-5G
SIAL378836-25GEA 460.89 EUR
SIAL378836-25G SIAL378836-5G
Fluorid hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Fluorid hořečnatý
Vzorec: MgF₂
Teplota varu: 2260 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1266 °C
Hustota: 3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011108
Číslo CAS: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 12,05701