Tlačiť
Fluorid vápenatý 97%, precipitated
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10176.0B A10176.0I A10176.30
A10176.0BEA 165.03 EUR
A10176.0B A10176.0I A10176.30
Fluorid vápenatý 97%, precipitated
Fluorid vápenatý
Purity: 97% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Refractive Index: 1.434 Odour: Odourless Boiling Point: ca 2500° Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
Vzorec: CaF₂
Mw: 78.07
Teplota varu: ∼2500 °C
Teplota tavenia: 1403 °C
Hustota: 3.18
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010907
Číslo CAS: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 14,1667