Tlačiť
Fluorid vápenatý ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
11055.30 11055.A1 11055.A7
11055.30EA 83.32 EUR
11055.30 11055.A1 11055.A7
Fluorid vápenatý ≥99.5% (metals basis)
Fluorid vápenatý
Purity: 99.5% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Physical Form: Powder Density: 3.18 Refractive Index: 1.434 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 1403° Boiling Point: ca 2500° Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
Vzorec: CaF₂
Mw: 78.07
Teplota varu: ∼2500 °C
Teplota tavenia: 1403 °C
Hustota: 3.18
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010907
Číslo CAS: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 14,1667