Tlačiť
Fluorid vápenatý ≥99.985% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10681.09 10681.18
10681.09EA 269.96 EUR
10681.09 10681.18
Fluorid vápenatý ≥99.985% (metals basis), Puratronic®
Fluorid vápenatý
Purity: 99.985% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Physical Form: Powder Density: 3.18 Refractive Index: 1.434 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1403° Boiling Point: ca 2500° Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
Vzorec: CaF₂
Teplota varu: ∼2500 °C
Teplota tavenia: 1403 °C
Hustota: 3,18
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010907
Číslo CAS: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 14,1667