Fluorid vápenatý ≥99.985% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10681.09
10681.18
10681.09EA
269.96
EUR
10681.09
10681.18
Fluorid vápenatý ≥99.985% (metals basis), Puratronic®
Fluorid vápenatý
Purity: 99.985%
CAS No.: 7789-75-5
Molecular Formula: CaF2
Formula Weight: 78.08
Physical Form: Powder
Density: 3.18
Refractive Index: 1.434
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1403°
Boiling Point: ca 2500°
Merck Reference: 14,1667
MDL No.: MFCD00010907
Vzorec:
CaF₂ Teplota varu: ∼2500 °C Teplota tavenia: 1403 °C Hustota: 3,18 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010907 Číslo CAS: 7789-75-5 EINECS: 232-188-7 Merck Index: 14,1667 |