Tlačiť
Fluorid barnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
652458-100G 652458-25G
SIAL652458-100GEA 342.16 EUR
SIAL652458-100G SIAL652458-25G
Fluorid barnatý, Sigma-Aldrich®
Fluorid barnatý
Vzorec: BaF₂
Teplota varu: 2260 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1270 °C
Hustota: 4,89 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003450
Číslo CAS: 7787-32-8
EINECS: 232-108-0
OSN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01003